missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aconitase 1 Antibody (2F6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00000048-M02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aconitase 1 Monoclonal antibody specifically detects Aconitase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Aconitase 1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| Aconitase, aconitase 1, soluble, aconitate hydratase, Citrate hydro-lyase, cytoplasmic aconitate hydratase, EC 4.2.1, EC 4.2.1.3, Ferritin repressor protein, IREB1IREBP1, IREBP, IRE-BP 1, Iron regulatory protein 1, iron-responsive element binding protein 1, Iron-responsive element-binding protein 1, IRP1ACONS | |
| ACO1 (AAH18103, 780 a.a. ~ 889 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. RDWAAKGPFLLGIKAVLAESYERIHRSNLVGMGVIPLEYLPGENADALGLTGQERYTIIIPENLKPQMKVQVKLDTGKTFQAVMRFDTDVELTYFLNGGILNYMIRKMAK | |
| 0.1 mg | |
| metabolism | |
| 48 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, ELISA | |
| 2F6 | |
| Western Blot, ELISA | |
| AAH18103 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur