missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aconitase 1 Antibody (22C10), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26529-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aconitase 1 Monoclonal antibody specifically detects Aconitase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
Spezifikation
| Aconitase 1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry | |
| 22C10 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Aconitase, aconitase 1, soluble, aconitate hydratase, Citrate hydro-lyase, cytoplasmic aconitate hydratase, EC 4.2.1, EC 4.2.1.3, Ferritin repressor protein, IREB1IREBP1, IREBP, IRE-BP 1, Iron regulatory protein 1, iron-responsive element binding protein 1, Iron-responsive element-binding protein 1, IRP1ACONS | |
| A synthesized peptide derived from Human Aconitase 1 [UniProt P21399] | |
| 50 μL | |
| metabolism | |
| 48 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur