Learn More
Acid Red 91, TRC
Artikelnummer. 30344576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344576 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7952981G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acid Red 91
CAS 548-24-3
Summenformel C20H6Br2N2Na2O9
Menge 1 g
Synonym 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one sodium salt, 4’,5’-dibromo-2',7'-dinitro-Fluorescein disodium salt, 4’,5’-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one disodium salt, C.I. 45400, C.I. Acid Red 91, Dibromodinitrofluorescein sodium, Eosin B, Eosin BA, Eosin scarlet, Eosine B, Eosine BA, Eosine BN, Eosine BNX, Eosine I Bluish, Eosine Scarlet, Saffrosine, Simacid Nitro Eosin 24669
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 624.06
Formelmasse 621.8235