Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acid Green 5 |
| CAS | 5141-20-8 |
| Summenformel | C37H34N2Na2O9S3 |
| Synonym | Acid Green 5, FD & C Green No 2 |
| Farbe | Grün |
| Menge | 25 g |
| InChI-Schlüssel | DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-Name | Dinatrium;3-[[N-Ethyl-4-[[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-(4-Sulfonatophenyl)Methyl]Anilin]Methyl]Benzolsulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 792.844 |
| Mehr anzeigen |