Learn More
Natriumsalz des Säurefuchsins MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425611 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11425611 100 g
11405611 25 g
11415611 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425611 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215819780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säurefuchsin ist einer der Farbstoffe, die bei der Masson-Trichom-Färbung verwendet werden, wo er zur Unterscheidung von Muskelgewebe und Kollagen dient.
Chemische Identifikatoren
CAS 3244-88-0
Summenformel C20H19N3Na2O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 587.544
InChI-Schlüssel VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
PubChem CID 131852436
IUPAC-Name 3-[bis(4-Amino-3-Sulfophenyl)Methyliden]-6-Imino-5-Methylcyclohexa-1,4-dien-1-Sulfonsäure;Natrium
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acid fuchsin sodium salt
Farbe Schwarz-Blau bis Schwarz-Grün
Menge 100 g
Formelmasse 585.5
Dampfdruck 0
Physikalische Form Pulver