Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acid fuchsin sodium salt |
| Farbe | Schwarz-Blau bis Schwarz-Grün |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 585.5 |
| Dampfdruck | 0 |
| Physikalische Form | Pulver |