Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saures Fuchsin-Natriumsalz
Artikelnummer. 11475856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475856 500 g 500 Gramm
11455856 25 g 25 Gramm
11465856 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475856 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B22222.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3244-88-0 | C20H19N3Na2O9S3 | 587.544 g/mol
Acid Fuchsin sodium salt is used as a pH indicator. It is one of the dyes used in Masson’s Trichome Stain where it is used to distinguish muscle from collagen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Säurefuchsin-Natriumsalz dient als pH-Indikator. Es ist einer der Farbstoffe der Masson-Trichrom-Färbung zur Unterscheidung zwischen Muskel und Kollagen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 mg/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3244-88-0
Summenformel C20H19N3Na2O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 587.544
MDL-Nummer MFCD00013286
InChI-Schlüssel VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
PubChem CID 131852436
IUPAC-Name 3-[bis(4-Amino-3-Sulfophenyl)Methyliden]-6-Imino-5-Methylcyclohexa-1,4-dien-1-Sulfonsäure;Natrium
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acid Fuchsin sodium salt
Menge 500 g
Beilstein 4111656
Merck Index 14,107
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1mg/ml).
Formelmasse 585.53