Learn More
Thermo Scientific Chemicals Säurefuchsin, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10216430 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10216430 25 g Glasflasche 25 Gramm
10164760 100 g Glasflasche 100 Gramm
15139263 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216430 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 CHF
    87.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 19.35 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3244-88-0 | C20H17N3Na2O9S3 | 587.544 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3244-88-0
Summenformel C20H17N3Na2O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 587.544
MDL-Nummer MFCD00013286
InChI-Schlüssel VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
PubChem CID 131852436
IUPAC-Name 3-[bis(4-Amino-3-Sulfophenyl)Methyliden]-6-Imino-5-Methylcyclohexa-1,4-dien-1-Sulfonsäure;Natrium
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Extinktion 700 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Acid Fuchsin
Absorptionsverhältnis 1 to 1.4
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 544 to 550nm (in pH 3 acidified water)
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Formelmasse 585.52
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acid Fuchsin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.