Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acid Fuchsin |
| Namenshinweis | Pure |
| Farbstoffgehalt | 55% min. |
| Verpackung | Glasflasche |
| Merck Index | 15, 99 |
| Farbe | Grün |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Menge | 25 g |
| Physikalische Form | Glitzerndes Pulver |
| Formelmasse | 585.52 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Acid Fuchsin
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.