Beschreibung
Beizen und Farbstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acid Blue 29 |
| Farbe | Schwarz |
| Menge | 100 g |
| Physikalische Form | Pulver |
| Formelmasse | 616.5 |
| Güte | Not Available |