Learn More
Acid Blue 29, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477922 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11477922 25 g
11487922 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477922 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215259625
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beizen und Farbstoffe
Chemische Identifikatoren
CAS 5850-35-1
Summenformel C22H14N6Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 616.49
MDL-Nummer MFCD00009960
InChI-Schlüssel WEILTBATXPPXPP-AXSRUCDFSA-L
Synonym C.I. 20460
PubChem CID 44134491
IUPAC-Name Dinatrium-(3E)-5-Amino-6-[2-(3-Nitrophenyl)diazen-1-yl]-4-oxo-3-(2-phenylhydrazin-1-yliden)-3,4-dihydronaphthalin-2,7-disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C(N=NC2=CC=CC(=C2)[N+]([O-])=O)C(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=CC=C1)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acid Blue 29
Farbe Schwarz
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 616.5