Learn More
Acibenzolarsäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325588 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325588 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10027900AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acibenzolar acid
CAS 35272-27-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acibenzolar acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H4 N2 O2 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,2,3-Benzothiadiazole-7-carboxylic acid, CGA 210007, Acibenzolar acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)12-9-8-5/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cccc2nnsc12
IUPAC-Name 1,2,3-Benzothiadiazol-7-Carbonsäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 180.18
Menge 1 mL