Learn More
Olympus™ Achromatisches Objektiv, SZX-ACH 1X
Artikelnummer. 12550617
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SZX-Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12550617 SZX-Mikroskope 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12550617 Lieferant Olympus™ Lieferanten-Nr. K10017142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 CHF
    408.43 CHF / 1 Stück
    Sparen 866.57 CHF
    67% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersetzen Sie alte oder verschlissene Objektive durch hochwertige Olympus-Teile. Olympus™ Achromatisches Objektiv, SZX-ACH 1X passt zu Mikroskopen der SZX-Serie.
  • Achromatisch
Spezifikation
Typ Achromatisches Objektiv
Durchmesser (metrisch) BD 90 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) SZX-Mikroskope
Vergrößerungsleistung Gehäuse 1X
Numerische Apertur 0,1