Learn More
Acetylsalicylsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17964066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17964066 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17964066 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0133.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Acetylsalicylsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetylsalicylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H8 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Acetoxybenzoic Acid, 2-(Acetyloxy)benzoic Acid, Acylpyrin, Angettes, Aspro, Aspirin, ASA, Acetylsalicylic Acid, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetylsalicylic acid, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Adiro, Albyl E, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina 03, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayer, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirina, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Doril, Duramax, ECM, Easprin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine NC RP, Rhonal, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
IUPAC-Name 2-Acetyloxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 250 mg
Formelmasse 180,0423 g/mol