Learn More
Acetylsalicylsäure, LoGiCal
Artikelnummer. 30457991
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457991 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457991 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0133.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetylsalicylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H8 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Acetoxybenzoic Acid, 2-(Acetyloxy)benzoic Acid, Acylpyrin, Angettes, Aspro, Aspirin, ASA, Acetylsalicylic Acid, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetylsalicylic acid, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Adiro, Albyl E, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina 03, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayer, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirina, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Doril, Duramax, ECM, Easprin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine NC RP, Rhonal, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
IUPAC-Name 2-Acetyloxybenzoesäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 10 mg
Formelmasse 180,0423 g/mol