Learn More
Acetylsalicylsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10141560 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10141560 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10141560 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/0960/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 50-78-2
Schmelzpunkt 136°C
Farbe Weiß
pH 3.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C8H8O4
MDL-Nummer 2430
Menge 500 g
Formelmasse 180.16g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylsalicylsäure
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.