Learn More
Acetylpyrazine, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10687542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10687542 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10687542 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 224660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylpyrazine
Namenshinweis 97%
CAS 22047-25-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 75°C to 78°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6N2O
MDL-Nummer MFCD00006134
Menge 1 g
Synonym acetylpyrazine, 2-acetylpyrazine, ethanone, 1-pyrazinyl, 1-pyrazin-2-yl ethan-1-one, methyl pyrazinyl ketone, 2-acetyl pyrazine, ketone, methyl pyrazinyl, 1-pyrazinylethanone, 1-pyrazin-2-yl-ethanone, 1-pyrazin-2-yl ethanone
InChI-Schlüssel DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1
IUPAC-Name 1-Pyrazin-2-ylethan
Molekulargewicht (g/mol) 122.127
PubChem CID 30914
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Powder