Learn More
Acetylen-PEG4-Maleimid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15486609
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
1609651-90-2
C18H26N2O7
382.41
MFCD22380740
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
acetylene-peg4-maleimide, propargyl-peg4-maleimide, alkyne-peg4-maleimide hplc
91757777
1609651-90-2
C18H26N2O7
382.41
MFCD22380740
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
acetylene-peg4-maleimide, propargyl-peg4-maleimide, alkyne-peg4-maleimide hplc
91757777
Heterobifunctional cross linker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a thiol. The maleimide group will react preferentially with thiols to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification cysteine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character. A bifunctional linker with sulfhydryl reactive and azide reactive groups. Contains a PEG spacer to increase solubility
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heterobifunktionaler Vernetzer, der die Verbindung einer azidhaltigen Verbindung oder eines entsprechenden Biomoleküls mit einem Thiol ermöglicht. Die Maleimid-Gruppe reagiert bevorzugt mit Thiolen und bildet so ein kovalentes Addukt und das terminale Alkin reagiert mit Aziden über kupferkatalysierte 1,3-dipolare Cycloaddition über Klick-Chemie. Der hydrophile PEG-Abstandshalter erhöht die Wasserlöslichkeit dieses Reagenzes und ermöglicht eine einfache Modifikation von Cystein, das Biomoleküle wie Antikörper, Proteine und Peptide mit dem terminalen Alkin enthält. Der PEG-Spacer reduziert außerdem die Aggregation modifizierter Proteine, die in einer Lösung gelagert sind, indem er einen hydrophilen Charakter hinzufügt. Ein bifunktionaler Vernetzer mit sulfhydrylreaktiven und azidreaktiven Gruppen. Enthält einen PEG-Abstandshalter zur Erhöhung der Löslichkeit
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetylene-PEG4-maleimide
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 382.41
Physikalische Form Feste oder viskose Flüssigkeit