missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Acetylen-PEG4-Maleimid

Marke:  Alfa Aesar™ J64859-ME

Additional Details : Gewicht : 0.00050kg

Menge 500mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15314991

  • 1262.00 CHF / 500 Milligramm


Verfügbar ab
10-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
Heterobifunktionaler Vernetzer, der die Verbindung einer azidhaltigen Verbindung oder eines entsprechenden Biomoleküls mit einem Thiol ermöglicht. Die Maleimid-Gruppe reagiert bevorzugt mit Thiolen und bildet so ein kovalentes Addukt und das terminale Alkin reagiert mit Aziden über kupferkatalysierte 1,3-dipolare Cycloaddition über Klick-Chemie. Der hydrophile PEG-Abstandshalter erhöht die Wasserlöslichkeit dieses Reagenzes und ermöglicht eine einfache Modifikation von Cystein, das Biomoleküle wie Antikörper, Proteine und Peptide mit dem terminalen Alkin enthält. Der PEG-Spacer reduziert außerdem die Aggregation modifizierter Proteine, die in einer Lösung gelagert sind, indem er einen hydrophilen Charakter hinzufügt. Ein bifunktionaler Vernetzer mit sulfhydrylreaktiven und azidreaktiven Gruppen. Enthält einen PEG-Abstandshalter zur Erhöhung der Löslichkeit

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1609651-90-2
382.41
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
91757777
C18H26N2O7
MFCD22380740
acetylene-peg4-maleimide, propargyl-peg4-maleimide, alkyne-peg4-maleimide hplc

Spezifikation

Acetylene-PEG4-maleimide
500mg
C18H26N2O7
acetylene-peg4-maleimide, propargyl-peg4-maleimide, alkyne-peg4-maleimide hplc
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
91757777
Feste oder viskose Flüssigkeit
Farblos bis hellgelb
1609651-90-2
MFCD22380740
Soluble in water.
382.41
382.41
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation