Learn More
Acetylcystein (N-Acetyl-L-cystein), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-cysteine |
| CAS | 616-91-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Acetyl-L-cysteine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H9 N O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
| Mehr anzeigen |