missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylcholinchlorid, TRC

Artikelnummer. 30135296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135296 1 g 1 Gramm
17952115 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135296 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1720601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 60-31-1
Summenformel C7 H16 N O2 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
Synonym Acetylcholine chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), Choline acetate (ester), chloride (8CI), Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride acetate, 2-Acetoxyethyltrimethylammonium chloride, ACh chloride, Acecholin, Acecoline, Acetylcholine chloride, Acetylcholinium chloride, Arterocoline, Miochol, O-Acetylcholine chloride, Ovisot, Trimethyl(2-acetoxyethyl)ammonium chloride
IUPAC-Name 2-Acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetylcholine chloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 181.087
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.