Learn More
Acetylaceton, Puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. p-7120116
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15640530
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 00900100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p. a., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-54-6
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008787
InChI-Schlüssel YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-Pentanedion, Acetylaceton, 2,4-Pentadion, Diacetylmethan, Acetoaceton, 2,4-Dioxopentan, Pentanedion, Pentan-2,4-Dion, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC-Name Pentan-2,4-Dion
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylaceton
Schmelzpunkt -23 °C
Dichte 0.975 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 139.5 °C
Flammpunkt 38 °C (100.4 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2COCH3
Brechungsindex 1.452
Menge 100 ml
UN-Nummer UN2310
Beilstein 741937
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 100.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311 + H331-Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.