Learn More
Acetyl-L-Carnitin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetyl-L-carnitine hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 239.0924 |
| Reinheit (%) | >95% |