Learn More
Acetyl-Coenzym A Trilithium-Salz-Trihydrat, >92 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437540 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 11437540
Marke: MP Biomedicals 0210049080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 75520-41-1
Summenformel C23H38Li3N7O17P3S
Molekulargewicht (g/mol) 830.39
InChI-Schlüssel MOGXDJCKYPGZRO-JHJDYNLLSA-N
Synonym Acetyl-Coenzym A, Trilithiumsalz
PubChem CID 129893900
IUPAC-Name S-[2-[3-[[(2R)-4-[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] ethanthioat;Lithium
SMILES [Li].[Li].[Li].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl-Coenzym A Trilithium-Salztrihydrat
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 92 %
Menge 100 mg
Formelmasse 881.1
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl Coenzyme A Trilithium Salt Trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetylcoenzyme A