Spezifikation
| CAS | 75-36-5 |
| Schmelzpunkt | -112°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 51°C |
| Verpackung | Ampulle |
| Summenformel | C2H3ClO |
| MDL-Nummer | 719 |
| Menge | 5 Ampules |
| Formelmasse | 78.5g/mol |
| Physikalische Form | Flüssig |