Learn More
Acetylchlorid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421887 1 L 1 Liter
11399358 50 mL 50 Milliliter
11389358 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15421887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043262.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.63 CHF
    237.65 CHF / 1 Liter
    Sparen 27.98 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-36-5
Summenformel C2H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 78.50
MDL-Nummer MFCD00000719
InChI-Schlüssel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC-Name Acetylchlorid
SMILES CC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl chloride
Schmelzpunkt -112°C
Farbe Farblos
Dichte 1.104
Siedepunkt 50°C to 52°C
Flammpunkt 4°C (39°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH3COCl
Brechungsindex 1.389
Menge 1 L
UN-Nummer UN1717
Beilstein 605303
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,85
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Formelmasse 78.5
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit