Learn More
Acetylchlorid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10732384 1 L Glasflasche 1 Liter
10687352 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10308550 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10772954 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10732384 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 219470010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Acetylchlorid, 99+ %, C2H3ClO, CAS-Number-75-36-5, Essigsäurechlorid, Essigsäure, Chlorid, Essigchlorid, Acetylchlorid, ccris 4568, ch3cocl, Ethanoylchlorid, hsdb 662, rcra Abfallnummer u006, unii-qd15rno45k, 250 ml, 99 % min. (GC), 02, 173, 51,0 °C, 100,0, 99,0, CHEBI:37580
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-36-5
Summenformel C2H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 78.50
MDL-Nummer MFCD00000719
InChI-Schlüssel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC-Name Acetylchlorid
SMILES CC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl chloride
Namenshinweis p.a.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -112.0°C
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 51.0°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCl
Brechungsindex 1.3876 to 1.3896
Menge 1 L
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Merck Index 15, 80
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Formelmasse 78.5
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.