Learn More
Acetylchlorid, 1 M lösl. in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100 Milliliter
500 Milliliter
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Acetyl chloride |
| Dichte | 1.294 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN1593 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 78.5 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M Lsg. in Dichlormethan |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto