Learn More
Acetyl-beta-methylcholine chloride, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10071214 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10071214
Marke: Thermo Scientific Acros 102610250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 62-51-1
Summenformel C8H18ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.687
MDL-Nummer MFCD00011817
InChI-Schlüssel JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 6114
ChEBI CHEBI:50142
IUPAC-Name 2-Acetyloxypropyl(trimethyl)azanium; Chlorid
SMILES CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl-β-methylcholine chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Cl
Menge 25 g
Merck Index 15, 6012
Formelmasse 195.69