Learn More
Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbaminsäure-2-Methoxy-3-[[(octadecylamino)carbonyl]oxy]propylester, TRC
Artikelnummer. 30313501
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313501 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1879655MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester
CAS 100488-81-1
Summenformel C32H55N3O6
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC
IUPAC-Name [2-Methoxy-3-(octadecylcarbamoyloxy)propyl] N-acetyl-N-(pyridin-2-ylmethyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 577.8
Formelmasse 577.4091