Learn More
Acetoxyaceton, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414077 10 mL 10 Milliliter
15424077 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31346.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.52 CHF
    65.65 CHF / 10 Milliliter
    Sparen 7.87 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 592-20-1 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Acetoxyacetone is an building block in the synthesis of various pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetoxyaceton ist ein Baustein bei der Synthese verschiedener pharmazeutischer und organischer Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Ethylacetat und Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-20-1
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.116
MDL-Nummer MFCD00042848
InChI-Schlüssel DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
PubChem CID 11593
IUPAC-Name 2-Oxopropylacetat
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoxyacetone
Dichte 1.075
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 71°C (160°F)
Brechungsindex 1.417
Menge 10 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in diethyl ether,ethyl acetate and dichloromethane.
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 97%