Learn More
Acetonitril, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Catalog Number 15621000
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -46 °C
Farbe Farblos
Strukturformel CH3CN
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Löslichkeitsinformationen Löslich in organischen Lösungsmitteln, löslich in Wasser
Formelmasse 41.05 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Dichte 0.786 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 82 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2 °C (35.6 °F)
Zündpunkt 973 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.344 (Lit.)
Dampfdruck 72.8 mmHg (20 °C)