Learn More
Acetonitril, HPLC für Gradientenanalyse, erfüllt die analytischen Spezifikationen der Ph. Eur, Fisher Chemical™
272.07 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21944" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
188.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
188.17 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21944" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
188.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
188.17 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
2.5 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, Acetonitril, Cyanomethan, cyanure de methyl, Ethannitril, Ethylnitril, MeCN, Methancarbonitril, Methan, Cyano, Methylcyanid, Methylkyanid, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:38472, farblos, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, Acetonitril, -46 °C, 1878, 41,053
Spezifikation
Schmelzpunkt | -46 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Dampfdruck | 97mbar at 20°C |
Viskosität | 0.36cp at 20°C |