Learn More
Acetonitril, HPLC für den Nachweis mittels Fluoreszenz, Fisher Chemical
226.00 CHF - 404.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
MDL-Nummer 1878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10040010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
A/0630/PB15
1 L
226.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10325120
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A/0630/PB17
2.5 L
404.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, HPLC für den Nachweis mittels Fluoreszenz, Fisher Chemical