Learn More
Acetonitril, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
5 l
20 kg
25 L
150 kg
Packungsgröße:
1 Liter
150 Kilogramm
2.50 Liter
20 Kilogramm
25 Liter
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
| Dichte | 0,786 g/ml bei 25°C |
| Menge | 2,5 l |
| Explosionsgrenze | 0.16 |
| Flammpunkt | 2°C (35,6°F) |
| Zündpunkt | 973°F |
| Strukturformel | CH3CN |
| Dampfdruck | 72,8 mmHg (20°C) |
| UN-Nummer | UN1648 |
| Beilstein | 741857 |
| Mehr anzeigen |