Learn More
Acetonitril, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetonitrile |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 75-05-8 |
| Summenformel | CH3CN |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -46°C |
| Siedepunkt | 82°C (1.013 hPa) |
| Synonym | ACN; Methyl cyanide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 41.05 |
| Menge | 5 ml |
| Mehr anzeigen |