Learn More
Acetonitril, ferner UV-/Gradienten-Gütegrad, 99,9+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416207
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1000 Liter
2500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15416207 1000 mL 1000 Liter
15406207 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416207 Lieferant GC Internal (Alfa Aesar) Lieferanten-Nr. H33387.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-05-8 | C{2}H{3}N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C{2}H{3}N
Synonym Methyl cyanide, Cyanomethane
Spezifikation
Schmelzpunkt −48°C to −45°C
Menge 1000 mL
Siedepunkt 80°C to 82°C
Reinheit (%) 99.9+%