Learn More
Acetonitril-d3, TRC
Artikelnummer. 30317778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317778 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16389225G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
CAS 2206-26-0
Summenformel C2 D3 N
Menge 25 g
Synonym ACN-d3, Acetonitrile Cluster-d3, Cyanomethane-d3, Ethanenitrile-d3, Ethyl Nitrile-d3, Cyanomethane-d3, Methanecarbonitrile-d3, Methyl Cyanide-d3, Methyl Cyanide (MeCN)-d3, NSC 7593-d3
InChI-Formel InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterioacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
Formelmasse 44.0454