Learn More
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, in 1.00 ml-Ampullen, 99.95 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1,00 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10553231 10 x 1,00 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10553231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 325410100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 CHF
    186.00 CHF / 10 Milliliter
    Sparen 17.00 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.95 atom % D
Dichte 0.8440g/mL
Deuterium (D) Min. 99,90%
Flammpunkt 2°C
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Viskosität 0.39 mPa.s (20°C)
Wasser Max. 0,02% (coulometrisch)
Menge 10 x 1,00 ml
CAS 2206-26-0
Schmelzpunkt -46.0°C
Siedepunkt 79.0°C to 81.0°C
Summenformel C2H3N
Strukturformel CD3CN
MDL-Nummer MFCD00001881
Beilstein 02, IV, 428
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterioacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Formelmasse 44.07
Güte NMR