Learn More
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, 100 Atom-% D, verpackt in 0,75 ml Ampullen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16398206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7,5 ml
Packungsgröße:
7.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16398206 7,5 ml 7.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16398206 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464170075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 CHF
    240.00 CHF / 7.5 Milliliter
    Sparen 21.00 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
Dichte 0,8440 g/mL
Flammpunkt 2 °C
Brechungsindex 1,3430 bis 1,3450
Relative Dichte 0,844
Viskosität 0,39 mPa.s (20 °C)
Menge 7,5 ml
CAS 2206-26-0
Schmelzpunkt -46,0 °C
Siedepunkt 79,0°bis 81,0 °C
Summenformel C2H3N
Strukturformel CD3CN
MDL-Nummer MFCD00001881
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-Name (²H₃)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
Formelmasse 44.07
Güte NMR