Learn More
Acetonitril-d3, 100 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329947 Je 10 10 Stück
11319947 Je 2 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11329947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042266.KV
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
Isotope labeled Acetonitrile is used as a polar aprotic solvent in organic synthesis. Acetonitrile-d3 is used as IR and NMR solvent. Probe for zeolite acidity. Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-26-0
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
MDL-Nummer MFCD00001881
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
PubChem CID 123151
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterioacetonitril
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,844 g/mL
Flammpunkt 5 °C (42 °F)
Geruch Stechend
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge Je 10
Siedepunkt 81 °C
UN-Nummer UN1648
Merck Index 14,70
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 44.08
Reinheit (%) 100%