Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 % (GC), für LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Beschreibung
- Lösungsmitttel für LC-NMR-Anwendungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | CH3CN |
UN-Nummer | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Formelmasse | 41.05 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.9 % (GC) |
Güte | CHROMASOLV™ |
Dichte | 0.786 g/ml bei 25 °C |
Menge | 500 ml |