Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 % (GC), für LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624720
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
CHROMASOLV™ NMR, für LC-NMR, ≥ 99.9 % (GC)
  • Lösungsmitttel für LC-NMR-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Farbe Farblos
Dichte 0.786 g/ml bei 25 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2 °C (35.6 °F)
Zündpunkt 973 °F
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72.8mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41.05 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 % (GC)
Güte CHROMASOLV™