Learn More
Acetonitril (wasserfrei, 99,8 %), TRC
Artikelnummer. 30179606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179606 50 mL 50 Milliliter
30178977 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16389550ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2 H3 N
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
Synonym ACN, Acetonitrile cluster, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethyl nitrile, Methane, cyano-, Methanecarbonitrile, Methyl cyanide, Methyl cyanide (MeCN), NSC 7593
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetonitrile
Versandbedingung Blaues Eis
InChI-Formel InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 50 mL
Formelmasse 41.0265