Learn More
Acetonitril, wasserfrei, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408222
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
Wasser <100 ppm, typisch 50 ppm (0,005 %)
Acetonitril wird als polares aprotisches Lösungsmittel in der organischen Synthese und bei der Aufreinigung von Butadien verwendet. Wird in allen Analyselabors als Hauptkomponente der mobilen Phase in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und in der Flüssigchromatographie – Massenspektrometrie (LC-MS) verwendet. Wird für die Extraktion von Fettsäuren, Spinnfasern und das Gießen und Formen von Kunststoffmaterialien verwendet. Wässrige Zweiphasensysteme auf der Basis von Acetonitril und Kohlenhydraten spielen bei der Extraktion und Aufreinigung von Biomolekülen, so genannten Vanillinen, eine wichtige Rolle. Dient als Stabilisator für chlorierte Lösungsmittel und findet Verwendung bei der Herstellung von DNA-Oligonukleotiden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt °C to 48 to°C to 45°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.786 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 80°C to 82°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 5°C (41°F)
Zündpunkt 525°C (977°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.344
Prozentgehaltsbereich >99.8%
Dampfdruck 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 1648; Colorless
Beilstein 741857
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formelmasse 41.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile