Learn More
Acetonitril, ACS-Reagenz, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120111
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
10 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -48 °C
Strukturformel CH3CN
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41.05 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Dichte 0.786 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 81 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2 °C (35.6 °F)
Zündpunkt 973 °F
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.005 %
Titrierbare Säure ≤ 8 μEQ/g
Titrierbare Base ≤ 0.6 μEQ/g
Dampfdruck 72.8 mmHg (20 °C)