Learn More
Acetonitril, ≥99.5 % (GC), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
4 x 2,5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), allgemeine Verwendung von ACS, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie, einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -48 °C |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | CH3CN |
UN-Nummer | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Formelmasse | 41.05 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % (GC) |
Dichte | 0.786 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 81 °C bis 82 °C |