missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitrile (15N) (IP >90%), TRC

Artikelnummer. 30178918
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30178918 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30178918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1641585MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14149-39-4
Summenformel C2 H3 15N
Molekulargewicht (g/mol) 42.04
Synonym Acetonitrile-15N (8CI, 9CI), Acetonitrile(CH3C15N), [15N]Acetonitrile
IUPAC-Name acetonitrile
SMILES CC#[15N]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetonitrile (15N)
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1
Formelmasse 42.0236
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.