Learn More
Acetonitril mit 0,05 % TFA, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetonitrile with 0.05% TFA |
| CAS | 76-05-1, 75-05-8 |
| Menge | 4 L |
| Verpackung | Glass Bottle |
| Summenformel | C2HF3O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00004169 |
| InChI-Schlüssel | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | trifluoroacetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.02 |
| Mehr anzeigen |