Learn More
Acetonoxim, TRC
Artikelnummer. 30319064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319064 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319064 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA163825250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone Oxime
CAS 127-06-0
Summenformel C3H7NO
Menge 250 g
Synonym 2-Propanone oxime, Acetoxime, Dimethyl Ketoxime, Exkin 518, N-Isopropylidenehydroxylamine, beta-Isonitrosopropane
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
SMILES CC(=NO)C
IUPAC-Name N-Propan-2-ylidenhydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 73.1
Formelmasse 73.0528